Tisk…
Filtrační nálevka Parabola
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-8930EA 83050 CZK
516-8930
Filtrační nálevka Parabola
Nálevky Nálevky filtrační membránové
Nerezová ocel, autoklávovatelná.
For large volume vacuum filtration of microbiological samples, oils and solvents. Bayonet twist-lock seal without O-ring.
Filtrační plocha: 9,6 cm².
Celkový Ø×L: 37×221 mm.
Upozornení: Poznámka: nedoporučeno používat s těkavými kapalinami nebo velmi čistými palivy, protože statický výboj by mohl zapříčinit výbuch.