Tisk…
Hledali jste: Nálevky bezpečnostní
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Popis: Stainless steel.
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: The strong and electrically conductive safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liq...
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: Collect your laboratory waste with our 'Jan' Universal Waste Hub, the smart all-in-one solution for liquid waste. It is a clever combination of lid fu...
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: The strong safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liquid waste due to its combina...
Dodavatel: Bohlender
Popis: b.safe funnels with level control are made of electrically conductive dissipative PE-EX and suitable for use with flammable liquids. Electrically cond...
Dodavatel: Bohlender
Popis: Safety funnel, Funnel with sieve, splash guard, ball valve and 2× Ø 36 mm filling tubes, PE, Závit: S51
Dodavatel: Bohlender
Popis: Funnel made of PE or static dissipative PE-EX for liquid waste disposal. The funnel can be safely mounted on the waste container with its freely turna...
Dodavatel: Bohlender
Popis: Funnel made of PE for liquid waste disposal. The funnel can be safely mounted on the waste container with its threaded connection that is safely fixed...
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: Safety funnels with hinged lid cap, sieve and safety lance.
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: Galvanised steel, 18-gauge, with electrostatically applied epoxy powder coat paint.
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Burpless design vents during pouring for fast, smooth flow with no dangerous splashback.
Dodavatel: DÜPERTHAL GMBH & CO
Popis: Stainless steel safety funnels with hinged lid and butress thread S 56×4.
Katalogové číslo: (DUEH5.08.001)
Dodavatel: DÜPERTHAL GMBH & CO
Popis: These stainless steel safety funnels with seal are designed to be used with Düperthal safety containers.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (DUEH3.80.001)
Dodavatel: DÜPERTHAL GMBH & CO
Popis: Stainless steel 1.4571, unpolished.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: HDPE funnels and covers, with PP closure and funnel adapter, PTFE vent membrane.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom