Tisk…
Hledali jste: Válce sedimentační
17  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Made of borosilicate glass 3.3.
Katalogové číslo: (532-0101)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PC with PP autoclavable stopper.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BRND388000)
Dodavatel: Brand
Popis: Styren-acrylonitril (SAN), PP šroubovací zátka.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HACH2115700)
Dodavatel: Hach
Popis: This kit is used for analyzing activated sludge process. Custom PP paddle allows agitation of sample without scratching the jar.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (AZLOSWX008)
Dodavatel: SciLabware
Popis: Colourless cone, made up of transparent styrene-acrylonitrile S.A.N polymer.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (NALG1010-0507)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Settlometer kit, PC jar and cover, PP paddle, 10×15 ml conical PC centrifuge tubes, PP closures, instruction booklet&data sheet, Nalgene®
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HIRS7720193)
Dodavatel: HIRSCHMANN
Popis: Sedimentation cone, Imhoff, made of SAN, clear and unbreakable with elevated scale, screw cap for rapid emptying.
Měrná jednotka: 1 * 3 KS
Katalogové číslo: (HECH44275010)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Made from borosilicate 3.3 glass.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SCOT214005402)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (532-0099)
Dodavatel: VITLAB
Popis: Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (WHEAW990800)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Made of SAN.
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Katalogové číslo: (528-1121)
Dodavatel: KARTELL
Popis: Made of Acrylic, with PP screw cap.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SCOT214015403)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BURK7118-1000)
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Kavalier
Popis: Borosilikátové sklo, čiré.
Katalogové číslo: (BIBBCRF530)
Dodavatel: SciLabware
Popis: Borosilicate glass.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom