Tisk…
Hledali jste: Nálevky dělící
31  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové 3,3 sklo s NS-PE zátkou.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové 3,3 sklo, s NS-PE zátkou.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
Katalogové číslo: (LENZ400308)
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Separating Funnels, PA, Objem: 25 ml, Velikost objímky: 19/16 NZ
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3, amber coloured.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with NS-PE stopper.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, stopcock with glass key and plastic stopper.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PPCO translucent, TFE stopcock, PP screw closure.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: FEP translucent, TFE stopcock, ETFE screw closure.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Separating funnels, conical, made of DURAN® borosilicate glass 3.3, with solid glass or interchangeable PTFE key and plastic stopper.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Separating funnels, Squibb, made of borosilicate glass 3.3, with solid glass plug or plug with PTFE key and plastic stopper.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom