Chcete se opět přihlásit?
Chemical resistant gloves, Showa CHM
Dodavatel: Showa
Chem Master®
The unsupported neoprene over natural rubber gloves are resistant to acids, alcohols, oils, caustics, animal fats and petroleum based solvents.
  • 100% cotton flock lining absorbs perspiration
  • Excellent tear, puncture and abrasion resistance
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Surface provides good grip and wet substances can be repelled
  • Wrist well protected
  • Low-soil colour
Ideal for use in the chemical, automotive and metal industry.
Certifikace: EN 374-2/3, EN 388 (2021); Cat. III
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Velikost rukavic Barva Délka Tloušťka Bal. VWR katalogové číslo Množství
S Černá/modrá 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3270
M Černá/modrá 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3271
L Černá/modrá 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3272
XL Černá/modrá 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3273
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Obouruké/jednoruké Jednoruké
Jednorázové/znovupoužitelné opakovatelně použitelné
Provedení Tractor tread
Style manžety Rolovaná
Norma EN EN 374-2/3, EN 388 (2021)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství