Chcete se opět přihlásit?
Chemical resistant gloves, Showa 878
Dodavatel: Showa
Butyl rubber gloves provide superior resistance to highly corrosive acids and are excellent for handling ketones and esters. Synthetic rubber also provides the highest permeation resistance to gases and water vapours, but does not offer the physical strength of natural rubber.
  • Unlined, with smooth finish and rolled cuffs
  • Lightweight and flexible
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Cuff prevents dirt from entering the glove
Thickness: 0,76 mm
Colour: Black
EN 388 (1121), EN 374 (BIK); Cat. III
Certifikace: EN 388 (1121), EN 374 (BIK); Cat. III
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Velikost rukavic Barva Délka Tloušťka Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
8 Černá 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3266
9 Černá 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3267
10 Černá 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3268
11 Černá 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3154
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Model 878
Obouruké/jednoruké Jednoruké
Jednorázové/znovupoužitelné opakovatelně použitelné
Provedení Smooth
Style manžety Rolovaná
Norma EN EN 388 (1121), EN 374 (BIK)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství