Chcete se opět přihlásit?
Knitted gloves, Tiger Paw® 76-301
Dodavatel: Ansell
Tiger Paw®
Made from knitted polyester coated with cotton, Tiger Paw® offers many of the features and benefits of Tri Grip™ at a more economical price. This heavier construction ensures a more robust glove for heavier applications.
  • Seamless construction avoids irritation to fingers caused by seams
  • Elastic wrist ensures glove remains in constant fixed position
  • Knitted construction allows the air to circulate thus reducing perspiration
  • PVC polka dots provide a secure grip without loss of dexterity
  • Machine washable at 40 °C
Certifikace: EN 388:2016 (214XB), Cat. II
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Velikost rukavic Barva Délka Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
7 béžová/modrá 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3607
8 béžová/modrá 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0299
9 béžová/modrá 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0300
10 béžová/modrá 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3606
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Model 76-301
Obouruké/jednoruké Jednoruké
Jednorázové/Znovupoužitelné opakovatelně použitelné
Materiál vložky Polyester/bavlna
Provedení Dot coating on palm
Rozchod 13
Style manžety Pletené zápěstí
Norma EN EN 388:2016 (214XB)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství