Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (25)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
bryle-bezpecnostni
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/77/18709577.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Lehké ochranné brýle vhodné pro použití v čistých prostorech.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (111-1839)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Ergonomické bezpečnostní brýle zajišťují výborné panoramatické vidění až do 180°. Skla jsou vyrobena z PC, rám je z PP (tvrdá část) a santoprenu (měkk...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (111-1840)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Moderní bezpečnostní brýle zajišťují výborné panoramatické vidění a vysokou úroveň pohodlí s maximální ochranou.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (111-1841)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Moderní bezpečnostní brýle jsou speciálně určené pro uživatele s menším obličejem, zajišťují výborné panoramatické vidění. Brýle mají PC skla, PVC rám...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Ochranné brýle jsou sterilně zabalené a jsou určené pro použití v čistých prostorech. Brýle mají lehký rám, nepřímé odvětrání a netřepící se pásku pro...
Měrná jednotka:  1 * 10 KS
Dodavatel:  Bollé Safety
Popis:   Compact, lightweight, ultra-comfortable safety goggles. Thanks to its TPR flexible frame, Atom provides high protection. Fits over prescription specta...
Katalogové číslo: (BOLESUPBLCLAVE)
Dodavatel:  Bollé Safety
Popis:   These autoclavable cleanroom goggles offer a panoramic vision and an unequalled comfort, with PC lens and PLATINUM® coating included.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  UVEX
Popis:   Goggles with panoramic lens shape allow 180° uninterrupted lateral vision. They are anatomically shaped and fit comfortably over most prescription spe...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 44
  1  2  3  4  5  6  Další