Tisk…
Hledali jste: Kahany
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (451-3120)
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Stainless steel.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooki...
Katalogové číslo: (HECH43031010)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (WHEA237070)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Alcohol burner manufactured from soda-lime glass, designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol.
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Katalogové číslo: (451-0096)
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Spirit lamp made of 18/10 stainless steel.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (RSGA253.000)
Dodavatel: RSG
Popis: Ohřívače, Spirit lamp, Burner, with wick regulation and cowl, Nerezová ocel, ±60 ml
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MURRG671/02)
Dodavatel: MURRAY, S & CO LTD
Popis: Ohřívače, Spirit lamp, Spirit lamp, glass with fitted wick in ceramic burner, Sklo, 100 ml
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HERE1082601)
Dodavatel: HERENZ, HEINZ GMBH
Popis: Ohřívače, Spirit lamp, Spirit lamp, with wick and spout, Sklo, 100 ml
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom