Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "prilby"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/81/18709581.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
Třídit podle:
Dodavatel:  UVEX
Popis:   Tato helma má IES, intergrovaný systém pro brýle, který umožňuje uživateli připevnit bezpečnostní brýle pheos k helmě. Brýle mohou být posunuty nahoru...
Dodavatel:  SCOTT SAFETY
Popis:   Style 600 offers a perfect blend of comfort, stability and balance to ensure a high degree of wearer acceptance even in the most arduous head protecti...
Dodavatel:  UVEX
Popis:   This light ABS helmet offers a high level of protection and durability. It is multifunctional and combines features from industrial protection helmets...
Dodavatel:  SCOTT SAFETY
Popis:   This stylish bump cap is made from lightweight, microfibre fabric. Its unique shell design delivers optimum protection and is shaped over the ear to p...
Katalogové číslo: (SCTS2021101)
Dodavatel:  SCOTT SAFETY
Popis:   First Base 3 Xtra combines durable, workwear fabrics with the enhanced protection offered by a full shell design.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Přerušeno
Dodavatel:  UVEX
Popis:   Tyto větrané helmy poskytují ochranu dokonce i při velmi nízkých teplotách (až −30 °C). Také chrání proti postřikům roztavenými kovy.
Dodavatel:  UVEX
Popis:   Helmet shell made from polyethylene (PE).
Katalogové číslo: (111-2260)
Dodavatel:  SCOTT SAFETY
Popis:   The First Base 3 flame-retardant bump protection cap is designed to protect workers where they are exposed to flammable liquids or hot sparks that cou...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 51
  1  2  3  4  5  6  7  Další