Tisk…
Hledali jste: Homogenizátory na tkáně
28  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenisation.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: CS1 tissue grinders are suitable for standard grinding, tissues are ground within a sealed container to minimise the risk of personal contact.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Pellet pestles with a stainless steel shaft/CTFE tips.
Dodavatel: KARTELL
Popis: Homogeniser, Tissue, Potter, Borosilikátové sklo, 15 ml, Vnitř. Ø×V: 16×155 mm
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Glass tube with a PTFE pestle. Tissue grinders with capacity of 5 to 45 ml have radial serrations on the lower portion of the pestle to deliver the ho...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: These borosilicate glass tissue grinders combine both conical and cylindrical surfaces to reduce tissue and also produces a uniform homogenate. Constr...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Potter-Elvehjem with all-glass construction designed for a motor drive using a stirrer adapter.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Borosilicate glass with ground glass pestle.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: These tissue grinders (borosilicate glass, PTFE pestle with glass tube) combine both conical and cylindrical surfaces to reduce tissue and also produc...
Katalogové číslo: (SCERSP884900-0000)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: The kit contains a variety of the finest microscale tissue grinders suitable for use on tough connective tissue and soft tissue such as brain or liver...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Spectrum Laboratories
Popis: The stainless steel Bessman tissue pulveriser consists of a two-component mortar with handles and a pestle, specifically designed for pulverising 10 -...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Mortar in borosilicate glass, PTFE pestle with stainless steel rod. Serrated PTFE pestle disperses homogenate into mortar cylinder more efficiently. P...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Mortar in borosilicate glass, PTFE pestle with stainless steel rod. Precisely constructed with completely interchangeable parts. For use in preparatio...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Plastic-coated borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft.
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Tissue grinders are made of borosilicate glass, with PTFE pestle and stainless steel shaft.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom