Tisk…
Hledali jste: Hydrometry
141  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"141"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Hydrometers with specific gravity.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These safety sugar scale combined form thermo-hydrometers can determine the specific gravity, Brix and alcohol by volume.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These plain form hydrometers are designed for applications where rough handling or contamination could be an issue.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Hydrometers with specific gravity.
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: Hydrometers for low and high surface tension suitable for general purpose applications.
Katalogové číslo: (ALLA1020CO001/95QP)
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: Salinometer with a small thermometer on the glass stem.
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: These precision alcohol meters are available with or without thermometers with a calibration temperature of 20 °C.
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: Hydrometers for sugar with scales.
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: General purpose hydrometers calibrated at 20 °C.
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: General purpose hydrometers graduated in SG and calibrated at 60 °F (15 °C).
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: These hydrometers have been designed to meet the specific needs of users in the petroleum industry.
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: These broad range hydrometers are calibrated at 20 °C.
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: These saccharometers are designed for reading below the meniscus.
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: Commercial grade hydrometers − Not standardised.
Dodavatel: ALLA ATELIERS
Popis: General purpose thermo-hydrometers with red liquid filling and reading below meniscus.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 141
no targeter for Bottom