Tisk…
Hledali jste: Zvedáky laboratorní
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Řada vysoce kvalitních, stabilních a nenákladných zvedacích plošin pro široké použití. Plošiny zvedáku vyrobené z matované, broušené a korozi odolné n...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Anodizovaný hliník, barevný. S předvrtaným otvorem se závitem M 10 uprostřed horní pracovní desky zvedáku, pro přimontování podpůrné tyče stojanu (poč...
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Dodavatel: BOCHEM
Popis: These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
Katalogové číslo: (245-0025)
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel ¹⁸/₁₀. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HECH42011010)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: This lab jack is made of powder-coated aluminioum alloy.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BELAF183910001)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: This corrosion resistat lab jack is molded of strong PC and assembled with no metal parts. It supports gradient makers, hot plates, flasks, beakers, b...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom