Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (9)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Žebříky a schůdky
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/24/18945324.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Třídit podle:
Dodavatel:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Popis:   Step ladders made from aluminium.15 years of quality guaranteed.
Dodavatel:  Palbam
Popis:   Stepladder, mobile in stainless steel, with moon castors. While weight is applied on the first step, wheels retract and the moon cups with cleanroom a...
Dodavatel:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Popis:   Foldable steps with handle, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm).
Dodavatel:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Popis:   Ascendable on one side, grooved steps with a depth of 80 mm with durable step-to-side-rail connection, non slip nivello® ladder feet. High standing sa...
Katalogové číslo: (PALB2-LAD-NM)
Dodavatel:  Palbam
Popis:   These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (139-0426)
Dodavatel:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Popis:   Foldable steps with handle, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm), foldable bracket and tray.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  WEDO WERNER DORSCH GMBH
Popis:   These robust kick stools are manufactured from a recyclable UV resistant PP and mounted on three castors allowing complete mobility. When in use the c...
Katalogové číslo: (139-9806)
Dodavatel:  WEDO WERNER DORSCH GMBH
Popis:   Robust aluminium 2×2 steps. Fitted with castors to permit movement in every direction. All edges are protected by plastic caps to prevent injuries.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další