Tisk…
Hledali jste: Masky
46  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Obličejové masky pro čisté prostory se vyznačují vynikající účinností filtrace částic a bakterií a nízkým uvolňováním částic. Tyto masky pro čisté pro...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cleanroom face masks are manufactured with non woven polypropylene/polyethylene (ES) / melt-blown polypropylene (MBPP) materials.
Akce
Katalogové číslo: (114-9101)
Dodavatel: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Popis: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (113-0713)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This face mask, with nose bridge, is made from 2 ply, non woven PP.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ochranné roušky pro čisté prostory z třívrstvého materiálu pro maximální filtrační účinnost proti částicím a bakteriím. Masky jsou bez latexu.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cleanroom masks made from non woven fabric featuring ties.
Akce
Katalogové číslo: (76470-110)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
Měrná jednotka: 1 * 200 KS
Katalogové číslo: (GUNAYL104PP)
Dodavatel: VWR Collection
Měrná jednotka: 1 * 1,000 KS
Blocked
Dodavatel: DESCO
Popis: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Dodavatel: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Popis: These masks are with 'no fog' adhesive strip.
Akce
Dodavatel: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Popis: Sterile cleanroom facemasks.
Dodavatel: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Popis: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Katalogové číslo: (113-8158)
Dodavatel: Nitritex
Popis: Non sterile soft face veil with headband and nosepiece manufactured using ultrasonic bonding.
Měrná jednotka: 1 * 1.000 KS
Katalogové číslo: (113-9994)
Dodavatel: 3M MEDICAL
Popis: These flat pleated surgical masks with adjustable tie provide comfort, breathability and maximum protection.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: Nitritex
Popis: Non sterile or sterile face masks.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom