Tisk…
Jednotka s pohonem vzduchu, Jupiter™
Dodavatel: 3M
Jupiter™
111-0240EA 34320 CZK
111-0240
Jednotka s pohonem vzduchu, Jupiter™
Polomasky a filtrační respirátory Systémy polomasek
Nízkoprofilová, modulární jednotka pohonu vzduchu, pro použití s přilbami (QRS), které lze připojit a odpojit jednou rukou. Široký výběr filtrů pro plyny, výpary a částice, krytem na filtr (snadné čištění) pro snížení množství prachu a k prevenci poškození od jisker.
  • pohodlné a flexibilní: volnost pohybu obzvláště v malých prostorech
  • snadné použití a údržba
  • ergonomický opasek zůstává pohodlný i při dlouhodobém používání
  • elektronický alarm pro varování (zvukové a vizuální) při nízkém průtoku vzduchu a/nebo při nízkém nabití baterie
Standardní jednotka s pohonem vzduchu Jupiter™ obsahuje dekontaminační opasek, indikátor průtoku vzduchu a kalibrační trubku.
Informace pro objednávání: Přilby Versaflo™ série S prodávány samostatně.