Tisk…
Discover novel ways to accelerate your research.
Flexible and easy to use, from full-spectrum DNA analysis in just 5 seconds to automated image-based cell analysis over several days.
Discover now
TECAN microplate readers
Learn more
Hledali jste: Mikrodestičky
477  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"477"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Cell culture plate, Platíčko 96-jamkové, ploché dno, TC ošetření
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Destičky pro tkáňové kultury VWR® 3D jsou vyrobeny z polystyrenu (GPPS) s polystyrenovou oporou buněk a umožňují nejvyšší možnou simulaci trojrozměrné...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP. PCR destičky jsou kompatibilní s většinou termocyklerů.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results.
Akce
Dodavatel: Avantor
Popis: Destičky J.T.Baker® s 96 kulatými jamkami vyrobené z PS jsou ideální pro aplikace ELISA.
Akce
Katalogové číslo: (732-3231)
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: PP. Semi-skirted plate especially designed for Real-Time PCR applications.
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: PP, autoclavable. Low profile, semi-skirted plates for use on the ABI Fast Block system or the Roche® LightCycler® 480, offering optimal instrument fi...
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: PP, non-skirted. Low profile plates significantly reduce the dead space between the film and the sample, which reduces the risk of sample condensation...
Dodavatel: Avantor
Popis: Tyto destičky jsou vyrobené z vysoce čistého PP pro účinnou přípravu vzorků a jsou vhodné pro použití s přístroji pro zpracování vzorků za použití mag...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PC, sterilní s víkem. Inzerty mají tenkou průsvitnou polykarbonátovou membránu s velikostí pórů od 0,1 do 12,0 μm.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
Akce
Dodavatel: Avantor
Popis: Solid Phase Extraction (SPE) is commonly used as a highly selective sample clean-up or sample enrichment method prior to subsequent analyses. J.T.Bake...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These deep square well plates, made from virgin PP, are designed to make the interchanging of plates simpler in automated systems. They are also ideal...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® 96-Well PCR Plates are compatible with most leading PCR and real-time PCR instruments.
Udržitelná balení Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® 96- and 384-well Real-Time PCR plates are compatible with most leading Real-Time PCR instruments including most BioRad, Applied Biosystems, Roche...
Udržitelná balení Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Made of virgin PP to minimise extractables.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 477
no targeter for Bottom