Tisk…
VWR®, Destičky s hlubokými jamkami, 96 čtvercových jamek, 2,5 ml
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
732-0612EA 2520 CZK
732-0612
VWR®, Destičky s hlubokými jamkami, 96 čtvercových jamek, 2,5 ml
Mikrodestičky Destičky s hlubokými jamkami
PP. Tyto destičky pojmou 2,5 ml (2,2 ml při uzavření silikonovými víčky) a lze je použít k uchovávání vzorků nebo jako zásobníky.
  • Černé zacvakávací označení rohu destičky zajišťuje náležitou orientaci
  • Otvory po stranách destičky umožňují snadné odstranění víček nebo filmu
  • Čiré odnímatelné víko, které dobře sedí i při použití silikonových víček, je vhodné pro transport nebo skladování v mrazicím boxu
  • Autoklávovatelné, destičky je možno zmrazit až na –90°C
Certifikace: Conform to SBS standards.