Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (22)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Mikrotitrační těsnící podložky
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Polyolefinový film o tloušťce 50 µm s 50 µm silnou enkapsulovanou vrstvou inertního silikonového adheziva. Zejména vhodný pro Real-Time PCR, skladován...
Měrná jednotka:  1 * 100 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Microplate sealing mat, WebSeal, PTFE/Silicon, Blue, 96 square well shape, pre-slit, Non sterile
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Microplate sealing mat, MicroMat CLR, Silikon, Sealmat (block cover), 96 square well shape, Non sterile
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vyvinuty pro snížení vypařování během PCR v 96-jamkových destičkách. Průhledná silikonová víčka: vyhovují většině značek 96-jamkových PCR destiček, j...
Katalogové číslo: (732-3335)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Přenosný a kompaktní aplikátor s velice snadnou obsluhou, stačí jeden úkon k provedení přesného a těsného uzavření mnoha typů hlubokých i mělkých jame...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (548-2141)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Microplate sealing mat
Měrná jednotka:  1 * 5 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Microplate sealing mat, Solvent resistant, WebSeal, PTFE/Silicon, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, Non sterile
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 38
  1  2  3  4  5  Další