Tisk…
Hledali jste: Destičky pro PCR
76  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"76"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® 96- and 384-well Real-Time PCR plates are compatible with most leading Real-Time PCR instruments including most BioRad, Applied Biosystems, Roche...
Udržitelná balení Akce
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: PP, non-skirted. Standard 96-well PCR plates, suitable for a wide range of 0,2 ml thermal cycler blocks.
Katalogové číslo: (732-3217)
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: PP. Semi-skirted plate with 24 wells for medium density sample throughput.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (732-3225)
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: PP. Low profile plates significantly reduce the dead space between the film and the sample, which reduces the risk of sample condensation for enhanced...
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: Avantor
Popis: PCR destičky J.T.Baker® jsou vyrobeny ze dvou plastových součástí. Polykarbonátového vysoce pevného rámečku pro automatizaci a polypropylenových ultra...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP. PCR destičky jsou kompatibilní s většinou termocyklerů.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® 96-Well PCR Plates are compatible with most leading PCR and real-time PCR instruments.
Udržitelná balení Akce
Katalogové číslo: (732-3231)
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: PP. Semi-skirted plate especially designed for Real-Time PCR applications.
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: PP, autoclavable. Low profile, semi-skirted plates for use on the ABI Fast Block system or the Roche® LightCycler® 480, offering optimal instrument fi...
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: PP, non-skirted. Low profile plates significantly reduce the dead space between the film and the sample, which reduces the risk of sample condensation...
Katalogové číslo: (732-3492)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: UltraFlux® PCR Plates are available in variety of styles to fit most thermal cyclers in the market.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: PP. Compatible with all major thermal cyclers.
Katalogové číslo: (732-3237)
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: PP, autoclavable. These high quality, 384-well PCR plates are suitable for high throughput applications, and are designed to be compatible with roboti...
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Rigid PC frame, thin-walled PP wells. Ultra-rigid 96-well PCR plates with rounded V-bottom wells designed for robotic applications.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Armadillo™ 384-well PCR plates combine the rigidity of a polycarbonate frame with thin walled polypropylene wells to provide superior thermal cycling ...
Akce
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 76
no targeter for Bottom