Tisk…
VWR®, PCR stojany, reverzibilní
Dodavatel: VWR
VWR®
211-0198EA 1620 CZK
211-0198 VWRU82024-454
VWR®, PCR stojany, reverzibilní
Stojany Tube Racks
PP.
  • PCR strana stojanu má 168 jamek, které lze použít pro 8-jamkové nebo 12-jamkové stripy nebo pro jednotlivé 0,2 ml zkumavky
  • druhá strana stojanu má 40 jamek pro 0,5 ml zkumavky
  • obě strany stojanu mají navíc 12 jamek pro 1,5 ml zkumavky
  • snadné použití, odnímatelné víčko s panty lze použít na obě strany stojanu
Pro 0,2, 0,5 nebo 1,5 ml zkumavky.
Informace pro objednávání: směs barev po jednom kusu modrého, zeleného, fialového, žlutého a oranžového stojanu.