Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (48)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "mopy"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/08/18709608.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"117"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vhodné pro mokré stírání ve sterilních a čistých prostorách. Z jednoho dílu, vyrobeno z velice savého polyurethanu. Potažené hlavy mopu jsou velice pr...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pěna potažená 100% polyesterem. Mop je využíván při aplikaci dezinfekčních prostředků během výrobních procesů ve farmaceutické výrobě nebo při práci v...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Systémy lze použít bez ždímacího zařízení. Jsou zejména vhodné pro aplikaci dezinfekčních přípravků na podlahy, zdi a stropy. Nová pěna vysokého stand...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Jednotlivé třásně mopu jsou vyrobeny ze 100% polyesteru. Dvojitě baleny pro použití v čistých prostorech. Dobrá chemická absorpce. Ideální při použití...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   CleanPad mop covers are constructed from 100% single-knit continuous polyester filament. Due to a simple elasticated system, they can easily be instal...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Systém VWR® Microfibre Mop nabízí kompletní řešení při úklidu podlah, zdí a stropů. Tento systém nevyžaduje žádné speciální školení, je velmi jednoduc...
Katalogové číslo: (129-0080)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Savý materiál je vyroben z polyesteru s obalem z PVA nebo NovaLite™. Hlava mopu rychle absorbuje čisticí prostředky a lze ji použít po velké povrchy, ...
Měrná jednotka:  1 * 24 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Hlavy mopu jsou vyrobeny z polyesterového laminovaného vlákna. Tím je vytvořena čistá esterová pěna bez celulózových zbytků. Jsou vyrobeny pro čištění...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 117
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další