Tisk…
VWR®, Mopy, ploché, pro čisté prostory
Dodavatel: VWR
VWR®
129-0067EA 12810 CZK
129-0067 129-0068 129-0072 129-0070 129-0071 129-0069
VWR®, Mopy, ploché, pro čisté prostory
Mopy
Pěna potažená 100% polyesterem. Mop je využíván při aplikaci dezinfekčních prostředků během výrobních procesů ve farmaceutické výrobě nebo při práci v aseptickém prostředí. Plochá hlava mopu je určena k čištění rozsáhlých povrchů podlah, stěn a stropů. Nízký profil, dobrá savost a výkyvná hlava usnadňuje používání.
  • Autoklávovatelné, omyvatelné a opakovaně použitelné
  • Dobré lepení vlhkosti zajišťuje optimální kontakt s dezinfekčním prostředkem
  • K dispozici ve sterilních a nesterilních provedeních
  • Odolný vůči silným dezinfekčním prostředkům
Vhodné pro čisté prostory, třída 10, ISO 4, M2.
Informace pro objednávání: Kompletní sestavu mopu tvoří hlava mopu, nerezový adaptér a tyč. Zvolte požadované součásti a každou objednávejte zvlášť.