Tisk…
VWR® Specmops, Hlavy mopu na stěny, pěnové
Dodavatel: VWR
VWR® Specmops
115-0198EA 8500 CZK
115-0198 115-0199
VWR® Specmops, Hlavy mopu na stěny, pěnové
Mopy
Hlavy mopu jsou vyrobeny z polyesterového laminovaného vlákna. Tím je vytvořena čistá esterová pěna bez celulózových zbytků. Jsou vyrobeny pro čištění stropů a stěn v kontrolovaných a velmi přísných podmínkách.
  • snášenlivé s mnoha typy chemikálií, ideální pro aplikaci dezinfekce a čisticích prostředků
  • kompatibilní se zářením gama, ETO a lze sterilizovat v autoklávu (doporučené podmínky sterilizačního cyklu: 121 °C, 30 minut)
  • Velikost 130 mm lze použít s rámem 130 mm, teleskopickými násadami mopu a s jedno- nebo dvoukbelíkovým systémem (25 a 30 L kbelíky)
Vhodné pro čisté prostory třídy 5, 100 nebo M3.5.