Tisk…
Hledali jste: Misky třecí
10  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Porcelán, vyrobeno podle normy DIN 12906.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Nerezová ocel 18/10
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Porcelain, with spout.
Dodavatel: VITLAB
Popis: Bílý melamin, s výlevkou
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
Dodavatel: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Popis: Porcelain with lip. Choice of glazed or unglazed grinding surface.
Dodavatel: SciLabware
Popis: Ideal for mixing and grinding powders.
Dodavatel: LEMKE, GERD
Popis: Mortars are made of agate which provides a high-quality, flawless grinding surface.
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Liquid nitrogen cooled mortars without pestles, for grinding frozen samples.
Katalogové číslo: (BELAH372600100)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Freeze and process small tissue samples within a microcentrifuge tube. Stainless steel mortar has a welded fixture to hold a 1,5ml microcentrifuge tub...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom