Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (22)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
tloucky
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/41/18989641.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pestle, VWR®, Porcelán, Ø hlavy: 24 mm, Délka: 115 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pestle, Achát, Délka: 50 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Katalogové číslo: (BOCH8936)
Dodavatel:  BOCHEM
Popis:   Pestle, Nerezová ocel 18/10, Ø hlavy: 28 mm, Délka: 140 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   Pestle, PTFE/Nerezová ocel, Délka: 270 mm, Určeno pro: 50 ml
Dodavatel:  Lokální dodavatel
Popis:   Úchopová část těrky je uzpůsobena potřebám ruky. Kuželovitý přechod za třecí­ hlavicí­ omezuje hromadění­ zpracovávaných léčiv na těrce. Tvarové řešen...
Dodavatel:  VITLAB
Popis:   Tlouček MF k třecí misce, bílý, 160mm 1 * 1 KS
Dodavatel:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Pestle, Borosilikátové sklo 3.3, Určeno pro: Ø 120 mm, 400  ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další