Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Zábrusy normalizované (NZ)
27  results were found
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/82/18989582.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PTFE, tloušťka 0,05 mm.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PTFE, s úchopem.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PTFE, s NZ na obou koncích.
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   PTFE.
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   Spherical ground joint sleeves, made of PTFE, with gripping rings and sealing rings on the outside; seal suitable for high vacuums. Robust design for ...
Katalogové číslo: (511-0873)
Dodavatel:  Saint-Gobain
Popis:   These rubber filter cones are designed to fit any Büchner funnel, vacuum filter vial or flask, regardless of size. These filter cones can be used with...
Měrná jednotka:  1 * 7 KS
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   Bellow connectors, made of PTFE, with sharp folds and sealing rings on the outside of the cone.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 27
  1  2  3  4  Další