Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Systémy pro uchovávání nukleových kyselin
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/31/18945331.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (N633-50ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   RiboReserve™ RNA storage solution is recommended for resuspension or reconstitution of RNA pellets after isolation from cells or tissues.
Měrná jednotka:  1 * 50 ml
Dodavatel:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   Pro sběr, transport, archivaci a izolaci nukleových kyselin při pokojové teplotě. Karty typu FTA® obsahují chemikálie, které lyzují buňky, denaturují ...
Dodavatel:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   Pro sběr, skladování, zpracování a odeslání karet FTA®
Dodavatel:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   Karty FTA® Elute využívají Whatman technologie FTA®, která usnadňuje manipulaci a zpracování nukleových kyselin. DNA je snadno vymyta, připravena DNA ...
Katalogové číslo: (WHATWB120462)
Dodavatel:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   EasiCollect™ je navržen pro sběr bukálních buněk plus ochranu a isolaci DNA pomocí technologie Whatman™ FTA. Buňky jsou zachyceny na pěnových tyčinkác...
Měrná jednotka:  1 * 50 KS
Dodavatel:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   Manuální děrovače Uni-Core™ mají ostrý nerezový břit. Jednorázový model poskytuje až 500 děr čistě a efektivně. Použití doporučeného řezacího postupu ...
Dodavatel:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   EasiCollect™+ enables simple, reliable buccal sample collection and buccal DNA protection for DNA reference and other samples.
Měrná jednotka:  1 * 50 KS
Dodavatel:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   Technologie FTA ve formátu 96-jamek pro vysoce výkonné aplikace.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další