- Domů
- Systémy pro uchovávání nukleových kyselin
- Karty typu FTA®, Whatman™
Karty typu FTA®, Whatman™
Dodavatel: Qiagen
Whatman™ FTA®
512-1162EA
5220
CZK
512-1162
512-1161
512-1160
512-1082
512-1078
512-1077
730-1358
730-1359
512-1163
730-1414
512-1079
730-1360
730-1361
730-1362
Karty typu FTA®, Whatman™
Systémy pro uchovávání nukleových kyselin
Pro sběr, transport, archivaci a izolaci nukleových kyselin při pokojové teplotě. Karty typu FTA® obsahují chemikálie, které lyzují buňky, denaturují proteiny a chrání nukleové kyseliny před nukleázama, oxidací a poškozením od UV záření. Karty rychle inaktivují organismy, včetně krevních patogenů a brání růstu bakterií a dalších mikroorganismů. Karty typu FTA® jsou k dispozici v různých konfiguracích. Aplikace zahrnují forenzní, transgenní, transfúzní medicínu, plasmidový screening, objevy nových léků a genomiku.
- Nucleic acids are captured, immobilised, and stabilised for storage, all in one easy step
- Captured nucleic acid is ready for downstream applications in less than 30 minutes
- Different card options to support manual or automated processing for fast and efficient sampling
- Nucleic acids collected on FTA® Cards remain stable for years at room temperature
- Indicating FTA® Cards change colour upon sample application to facilitate handling of colourless samples
Whatman FTA® technology has the ability to lyse cells on contact, denature proteins, and protect DNA from degradation. FTA® chemistry contains chemical denaturants and a free radical scavenger. With FTA®, the DNA remains tightly bound while proteins and inhibitors are washed from the matrix. There are three options for DNA analysis with FTA cards: direct amplification, standard amplification with rinsing ('punch-in' method), and extraction of DNA from the card.
Klasická karta typu FTA® : Čtyři vzorkovací plochy pro aplikace až 500 µl plné krve nebo 100 µl rostlinného homogenátu na kartu. Vhodné pro mnohonásobné aplikace stejného vzorku nebo pro sběr mnoha zvířecích nebo rostlinných vzorků na jedné kartě.
Mini karta typu FTA® : Dvě vzorkovací plochy pro aplikace až 250 µl plné krve nebo 50 µl rostlinného homogenátu na kartu. Vhodná pro protokoly, které vyžadují různé lokace pro testování a archivaci vzorků.
Mikro karta typu FTA® : Jedna vzorkovací plocha pro aplikaci až 125 µl plné krve nebo 25 µl rostlinného homogenátu na kartu. Doporučené použití pouze pro jeden vzorek.
Genetická karta typu FTA® : Uzavřená v pevném rámu. Tři vzorkovací plochy pro aplikaci až 225 µl plné krve nebo 30 µl rostlinného homogenátu na kartu. Může být používána v mnoha automatických dávkovačích/pipetovacích systémech při použití s nosičem genetické karty typu FTA®.
Mini karta typu FTA® : Dvě vzorkovací plochy pro aplikace až 250 µl plné krve nebo 50 µl rostlinného homogenátu na kartu. Vhodná pro protokoly, které vyžadují různé lokace pro testování a archivaci vzorků.
Mikro karta typu FTA® : Jedna vzorkovací plocha pro aplikaci až 125 µl plné krve nebo 25 µl rostlinného homogenátu na kartu. Doporučené použití pouze pro jeden vzorek.
Genetická karta typu FTA® : Uzavřená v pevném rámu. Tři vzorkovací plochy pro aplikaci až 225 µl plné krve nebo 30 µl rostlinného homogenátu na kartu. Může být používána v mnoha automatických dávkovačích/pipetovacích systémech při použití s nosičem genetické karty typu FTA®.
Indikační karty typu FTA®: Stejné jako standardní karta, ale s indikátorem barvy, barva se mění z růžové na bílou po přidání vzorku. Doporučeno pro použití s bezbarvými vzorky jako jsou bukální nebo kultivované buňky.
Testovací karty typu ® FTA®: Mají laminovanou klapku, která umožňuje energetické rozdrcení rostlinného vzorku na matrix FTA® bez poškození karty FTA®. Čtyři vzorkovací plochy na kartu.
- Nucleic acids are captured, immobilised, and stabilised for storage, all in one easy step
- Captured nucleic acid is ready for downstream applications in less than 30 minutes
- Nucleic acids collected on FTA® Cards remain stable for years at room temperature
- Indication FTA® Cards change colour upon sample application to facilitate handling of colourless samples
New Product
Časově omezený prodej
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Cena na vyžádání
Learn more
About VWR
Zboží bylo přidáno do košíku