Tisk…
Hledali jste: Obálky a obaly poštovní
19  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Sonoco Thermosafe
Popis: These moulded containers are designed for logistics applications in the pharmaceutical industries, where temperature-sensitive products have to be tra...
Akce
Dodavatel: Sonoco Thermosafe
Popis: Polyurethane.
Dodavatel: Sonoco Thermosafe
Popis: FreezeTherm® dry ice shipping systems provide a readily available, convenient, and affordable method of protecting frozen products in transit. A wide ...
Akce
Dodavatel: Sonoco Thermosafe
Popis: EPS (expanded polystyrene).
Katalogové číslo: (216-1339)
Dodavatel: Sonoco Thermosafe
Popis: EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
Měrná jednotka: 1 * 35 KS
Katalogové číslo: (216-1294)
Dodavatel: Sonoco Thermosafe
Popis: EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
Měrná jednotka: 1 * 55 KS
Katalogové číslo: (SIMPM477-6)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: PVC, translucent.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (SCATE280C)
Dodavatel: Sonoco Thermosafe
Popis: Nomadic® pre-qualified shippers deliver precise temperature protection for refrigerated and frozen pharmaceuticals, biological specimens, and samples....
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (216-1323)
Dodavatel: Sonoco Thermosafe
Popis: EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
Měrná jednotka: 1 * 19 KS
Katalogové číslo: (216-1337)
Dodavatel: Sonoco Thermosafe
Popis: EPS (expanded polystyrene).
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Katalogové číslo: (DGINBM003)
Dodavatel: DGP INTELSIUS GMBH
Popis: The Intelsius® Biomailer is designed for use within national and global postal networks shipping small specimens, such as blood vials and slides.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
New Product
Katalogové číslo: (DAKL460583)
Dodavatel: DAKLAPACK
Popis: These non-transparent absorbing materials are part of the packaging instruction P650. In emergencies the material will absorb all the liquid that has ...
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: DAKLAPACK
Popis: Made up of expanded polystyrene (EPS).
Dodavatel: DAKLAPACK
Popis: Solid PP.
Dodavatel: DAKLAPACK
Popis: These kits contain a cardboard outer box (UN3373 or UN2814), a 500 ml green leak proof container, plastic shock absorbers and absorbing tube holders.
Katalogové číslo: (DAKL20121)
Dodavatel: DAKLAPACK
Popis: Mini mailing boxes are designed for sending diagnostic samples of Category B.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom