Tisk…
Mikropipety, intraEND, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
612-1437EA 523 CZK
BRND709107
Mikropipety, intraEND, BLAUBRAND®
Skleněné, bez rysky, jednorázové.
  • kalibrované na 'In', obsahují uvedený objem, když je naplněna z jednoho konce na druhý
  • DE-M značení pro objemy větší než 5 µl
Přesnost ≤±0,5%; Reprodukovatelnost ≤1,0% (kromě pro 612-1432: Reprodukovatelnost ≤1,5% a pro 612-1445: Reprodukovatelnost ≤2,0%)
Certifikace: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC.