Tisk…
Hledali jste: Nástavce pipetovací
50  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Pipetovací nástavec pro skleněné a plastové pipety od 1 do 100 ml.
Katalogové číslo: (612-7179)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VWR® pipette controller is a compact and portable device that features multiple user-selectable modes and speeds to perform a wide range of liquid...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Katalogové číslo: (612-4546)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Nástavec pipetovací, pro skleněné a plastové pipety od 1 do 25 ml.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (612-4552)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Pipetovací nástavec pro skleněné a plastové pipety pro objemy od 1 do 100 ml.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (612-3864)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The Smoothie™ pipette filler is a simple manual pipetting aid for convenient single-handed operations. It fits all sizes of glass or plastic pipettes ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (612-4548)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Balónek pipetovací pro skleněné a plastové pipety od 1 do 100 ml.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Brand
Popis: Nástavec makropipety pro skleněné a plastové pipety 0,1 až 200 ml.
Dodavatel: Brand
Popis: The accu-jet® S pipette controller brings versatility and endurance to your team. It makes lab work simple, easy, and efficient, whether you work with...
Udržitelná balení
Katalogové číslo: (612-1912)
Dodavatel: Brand
Popis: Vhodné pro jednorázové mikropipety s ryskou a dalšími maloobjemové pipety až 1 ml (např. pipety na ředění krve) s nasávacím koncem průměru max. 5 mm.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (612-1910)
Dodavatel: Brand
Popis: Nástavec na pipetu pro jednorázové mikropipety s ryskami a maloobjemové pipety až 1 ml, Ø na konci <5 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Integra
Popis: Pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 100 ml.
Dodavatel: Integra
Popis: Pipette controller for glass and plastic pipettes from 1 to 100 ml.
Katalogové číslo: (612-2715)
Dodavatel: Sartorius
Popis: Rechargeable, cordless and lightweight, the Midi Plus™ pipette controller can be used with all plastic, glass and Pasteur-type pipettes between 1 and ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: The S1 pipette controller combines pipetting comfort and high performance. For use with graduated and volumetric glass and plastic serological pipette...
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Pipette filler for glass and plastic pipettes up to 0,2, 2, 10 or 25 ml.
Katalogové číslo: (612-1874)
Dodavatel: HIRSCHMANN
Popis: Pipetovací nástavce pro skleněné i plastové pipety s objemem od 0,1 do 200 ml.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom