Tisk…
Nástavec na pipetu, mikro
Dodavatel: Brand
612-1910EA 1530 CZK
612-1910
Nástavec na pipetu, mikro
Pipety Nástavce pipetovací
Nástavec na pipetu pro jednorázové mikropipety s ryskami a maloobjemové pipety až 1 ml, Ø na konci <5 mm
  • mikronástavec snižuje riziko kontaminace a je autoklávovatelný při +121 °C (20 min.)
  • vestavěný vyhazovač umožňuje vysunutí kontaminovaných jednorázových pipet až na 50 µl
  • lehký, pohodlně se vejde do ruky