Tisk…
Nástavec pipety, accu-jet® pro
Dodavatel: Brand
accu-jet® pro
612-2881EA 11600 CZK
612-2881 612-2882 612-2883 612-2628 BRND26330 612-2625 BRND26320 612-2626 612-2627 612-2884
Nástavec pipety, accu-jet® pro
Pipety Nástavce pipetovací
Nástavec pipety pro skleněné a plastové pipety 0,1 až 200 ml.
  • jednoruční ovládání vypouštěcího módu, gravitační vypouštění nebo uplné vypuštění a plynulé nastavení rychlosti nasávání/vypouštění regulované tlakem na ovládácích knoflících
  • inteligentní nabíječka zabrání přebití baterií
  • Blikající LED signalizuje 2 hodiny předem, kdy je třeba baterii nabít
  • tiché nasávání 50 ml na jeden zátah za pouhých 10 sekund
  • provoz až 8 hodin s 10 ml pipetou
  • lze uchovávat v držáku na stěnu nebo položit na zadní stranu, aby se pipeta nedotýkala pracovní plochy
Hmotnost: 190 g
Informace pro objednávání: Dodávány se znovunabející baterií NiMH, dva kryty na baterie, držákem na stěnu, nabíječkou, dvěma náhradními 0,2 µm membránovými filtry.