Tisk…
Hledali jste: Balónky pipetovací
30  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (612-2705)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Černá pryž s přípojkou z PVC.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Přírodní pryž.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Červená pryž.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Přírodní latex.
Katalogové číslo: (612-2703)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Červená pryž s bílým plastovým konektorem a kónickým silikonovým nástavcem, autoklávovatelné.
Měrná jednotka: 1 * 3 KS
Katalogové číslo: (BURK7554-0002)
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Peleus ball, simple pipetting aid. Evacuation takes place via an automatic valve. By pressing the valves, the liquid is drawn up, dispensed or purged.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (612-2389)
Dodavatel: Saint-Gobain
Popis: Bulbs for droppers, available in latex or silicone.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (612-1449)
Dodavatel: Brand
Popis: Plastová PET tuba, silkonový adaptér a sací měchy TPE s větracím otvorem.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Saint-Gobain
Popis: Rubber.
Dodavatel: DEUTSCH & NEUMANN
Popis: Natural rubber.
Dodavatel: KARTELL
Popis: Made of rubber, red.
Dodavatel: DEUTSCH & NEUMANN
Popis: Safety pipette fillers made of natural rubber or silicone.
Dodavatel: DEUTSCH & NEUMANN
Popis: PVC bulbs with 6 mm Ø hole for larger pipettes.
Katalogové číslo: (KART3914)
Dodavatel: KARTELL
Popis: Dropping bulbs with rim, made of latex. Suitable for Ranvier dropping tubes and Pasteur pipettes.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DEUTSCH & NEUMANN
Popis: Latex, silicone or latex/styrene-butadiene.
Dodavatel: DEUTSCH & NEUMANN
Popis: Natural rubber, chloroprene or PVC.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom