Tisk…
VWR®, Balónek pipetovací bezpečnostní
Dodavatel: VWR
VWR®
612-2703EA 678 CZK
VWRU82024-574 612-2703
VWR®, Balónek pipetovací bezpečnostní
Pipety Balónky pipetovací
Červená pryž s bílým plastovým konektorem a kónickým silikonovým nástavcem, autoklávovatelné.
  • pro pipety s velkým i malým objemem
  • kónický adaptér zajišťuje bezpečnější připojení pipet, chrání před prasknutím, jelikož nevyžaduje použití takové síly pro nasazení pipety na balónek
  • pružné lanko pro připevnění balónku k reakční baňce nebo k zápěstí pracovníka
Objem: 15 ml