Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Promývačky pipet
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/35/18945335.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Třídit podle:
Dodavatel:  Brand
Popis:   Systém umožňuje bezproblémové a jemné čištění pipet s opakovaným sifonovým vyplachováním.
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   These conveniently packaged sets contain a basket, a jar and a washer. A larger size is available to accomodate up to 32″ (81 cm) long pipettes.
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   For washing and rinsing of pipettes. Insert a filled pipette basket. Attach it to your sink water or DI tap and drain for repeated, automatic fill and...
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   Rinsing sets for cleaning pipettes up to 600 mm length and Mohr burettes gently and efficiently. The entire washing system consists of a washer, a pip...
Katalogové číslo: (BOEI137100-2)
Dodavatel:  BOEKEL SCIENTIFIC
Popis:   This apparatus combines the essential features of a pipette washer and a pipette dryer.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT