Tisk…
Hledali jste: Pipety serologické
27  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS, průhledné, se stupnicí, nesterilní nebo sterilní. Tyto jednorázové pipety pro přenos tekutin jsou vyrobeny z GPPS (polystyren) v souladu s USP (Cl...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS, průhledné, se stupnicí, nesterilní nebo sterilní. Tyto jednorázové pipety pro přenos tekutin jsou vyrobeny z GPPS (polystyren) v souladu s USP (Cl...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Pipettes are individually packed in plastic/plastic and then put in double-bags.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: 100% vysoce čirý polystyren, odstupňovaný, sterilní.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS, průhledné, se stupnicí, sterilní. Tyto jednorázové pipety pro přenos tekutin jsou vyrobeny z čirého polystyrenu (GPPS) s PO ( Polyolefin) filtrem,...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: WHEATON® serological pipettes provide the performance required to succeed at every stage of cell culture and general life science research.
Dodavatel: Corning
Popis: The pipette graduation alignment system is a fast and simple way to bring graduations to your line of sight. Polystyrene, disposable pipettes for tiss...
Dodavatel: Corning
Popis: The pipettes graduation alignment system is a fast and simple way to bring graduations to your line of sight. Polystyrene, disposable pipettes for tis...
Dodavatel: Brand
Popis: AR-Glas®.
Dodavatel: HIRSCHMANN
Popis: Measuring pipettes made of AR-Glas®, class B.
Dodavatel: Corning
Popis: PS, transparent, graduated, sterile.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Stringent quality specifications, and convenient features make Thermo Scientific™ Nunc™ Serological pipettes a great choice for daily lab work. Bold, ...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PS, sterile.
Dodavatel: Sterilin
Popis: Pyrex® borosilicate glass, disposable.
Dodavatel: Corning
Popis: Sterile serological pipettes made of PS.
Akce
Katalogové číslo: (612-4741)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PS, transparent, graduated and sterile. These sleek pipettes, made of ultra-clear virgin PS, are ideal for easy manoeuvring under the hood.
Měrná jednotka: 1 * 200 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom