Tisk…
Pipety dělené, SILBERBRAND, s pístem, úplná výpusť
Dodavatel: Brand
612-1001EA 543 CZK
BRND31106
Pipety dělené, SILBERBRAND, s pístem, úplná výpusť
AR-Glas®.
  • kalibrace na 'Ex'
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním bílém smaltu
  • integrovaný pomocný pipetovací píst s přidržující pružinou
Délka: 360 mm ±10 mm kromě pro 25 ml pipet: 450 mm ±10 mm