Tisk…
Krabičky pro doplňovací systémy VWR Pak Rak™, Pak Rak™ Plus Loaders, různé barvy
613-0348EA 269 CZK
VWRI613-0348
Krabičky pro doplňovací systémy VWR Pak Rak™, Pak Rak™ Plus Loaders, různé barvy
S panty, doplňovací, autoklávovatelné krabičky pro náhradní pipetovací špičky.
  • Jednotlivé inzerty mají zkosené vrchní hrany a extra pevný povrch pro vícekanálové pipety
  • Větrací otvory zajišťují efektivní sterilizaci pipetovacích špiček v průběhu autoklávování
Použitelné pro doplňovací systémy Pak Rak™ a Pak Rak™ Plus.
Informace pro objednávání: Následující barvy: Žlutou, bílou, zelenou a purpurovou.