Tisk…
Hledali jste: Pyknometry
24  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Brand
Popis: Borosilikátové sklo 3.3, druh Gay-Lussac
Dodavatel: Brand
Popis: Borosilikátové sklo 3,3, DIN ISO 3507, dle Gay-Lussaca
Dodavatel: Brand
Popis: Borosilikátové sklo 3,3, DIN ISO 3507, druh Gay-Lussac.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Pycnometer, Gay-Lussac, unadjusted, Objem (nom.): 5 ml, Borosilikátové sklo 3.3
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Borosilicate glass 3.3. Duran®, DIN 12809, ISO 3507, Gay-Lussac type.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Pycnometer, with special head for minerals and bitumen-like materials, Objem (nom.): 1000 ml, DURAN® Borosilikátové sklo
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Katalogové číslo: (WITG8.126.139)
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Pycnometer, according to Hubbard
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (WITG3.902.002)
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Made of borosilicate glass.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Kavalier
Popis: Borosilikátové sklo, SIMAX®.
Dodavatel: Kavalier
Popis: Borosilikátové sklo, SIMAX
Dodavatel: Kavalier
Popis: Density bottle
Dodavatel: SciLabware
Popis: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom