Tisk…
Hledali jste: Stojany na láhve
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Drátěné stojany potažené epoxidovou pryskyřicí
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: A microplate sized holder that allow small DURAN® GL 25 bottles to be used with liquid handling robots.
Katalogové číslo: (SCOT292807358)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Protects the base of 5 L bottles from damage during transport around the laboratory or production facility.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Racks made of PP, white.
Katalogové číslo: (CORN10047)
Dodavatel: Corning
Popis: The HYPERStack® Nest accessory is designed for use with the Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: HEATHROW
Popis: Wire, epoxy coated.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Bottle rack, Rack, for 12 BOD bottles (300 ml)
Katalogové číslo: (BELAF169690012)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Racks have 12 places (3×4 rows) for 300 ml Biological Oxygen Demand bottles.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: These polypropylene racks hold 25 cc, 75 cc (50 to 75 ml or 250 to 260 ml) or similar sized tissue culture flasks in a vertical position.
Katalogové číslo: (BELAF185132300)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Acrylic, clear.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Popis: Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
Katalogové číslo: (BELAF169640006)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Racks made of epoxy-coated welded steel.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (DELTNT-250)
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Made of stainless steel wire with lid.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom