Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (38)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "stojany-na-centrifugacni-zkumavky"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/25/18709525.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Ocelové, potažené vrstvou epoxidového prášku
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP
Katalogové číslo: (525-0971)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Rack, PP, white, desgned specifically for 5 ml centrifuge tubes, including Eppendorf brand. It also accommodates other tubes with a diameter of 13 to ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (525-0972)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Rack, PP, white. This open style floating rack provides tubes with maximum contact with the water and better circulation of the water bath around the ...
Měrná jednotka:  1 * 2 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP.
Katalogové číslo: (216-0832)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Polystyrene
Měrná jednotka:  1 * 5 KS
Katalogové číslo: (211-0377)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Oboustranné kusy ve tvaru puzzle pro umístění 1,5 ml, 2,0 ml, 15 ml a 50 ml zkumavek. Jednotlivé kusy lze pro menší počet vzorků použít odděleně nebo ...
Měrná jednotka:  1 * 1 SET
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 27
  1  2  3  4  Další