Tisk…
Hledali jste: Stojany na chromatografické vialky
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (548-1388A)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Rack, Chromatography vials , VWR®, PP, Poč. otvorů: 50, Š×H×V: 200×105×17 mm
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vial Racks are ideal for storage and transportation of vials.
Katalogové číslo: (SPET268-816000)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Sample rack holds up to 60 standard 14 ml vials.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: CHROMACOL
Popis: These vial racks are chemically resistant and fairly robust for a safe working position on the lab bench and during transport.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: These PP racks accommodate 48, 50, 90 or 96 vials of different sizes.
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: These chromatography vial racks are used for a safe standing position of the vials on the lab bench.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: These polypropylene racks accommodate 36 or 50 headspace auto-sampler vials. Each well has an opening in the bottom to facilitate drainage.
Dodavatel: Merck
Popis: PP, red.
Katalogové číslo: (HEWL5067-0243)
Dodavatel: Agilent
Popis: Stackable storage racks holds up to 50 standard 2 ml, 12 mm vials.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HEWLG4226-60021)
Dodavatel: Agilent
Popis: Rack, Chromatography vial
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: NSC (NATIONAL SCIENTIFIC COMP.
Popis: Stackable PP or PS storage racks for 12×32 mm or 15×45 mm vials.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom