Tisk…
Hledali jste: Stojánky na kryovialky
17  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (211-0139)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PC.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis: Compatible with automated systems and rack features locking lid to secure samples.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml Externally-threaded universal tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for tra...
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: Datamatrix cryo rack for 48 Cryo.s™ storage tubes.
Katalogové číslo: (479-3229)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PC, autoclavable.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (479-3228)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PC, autoclavable.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (734-1882)
Dodavatel: Corning
Popis: This reusable PP rack holds 50 cryogenic vials.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Rack, Cryogenic vials, Pro zkumavky: 2 ml, Poč. otvorů: 48 (6×8)
Katalogové číslo: (HEATHS23229B)
Dodavatel: HEATHROW
Popis: Racks to store and transport cryogenic vials.
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Katalogové číslo: (479-2111)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: The CryoELITE® benchmate rack can be used for both freestanding and round bottom vials. The Loctagon™ bottom allows for the one hand removal of freest...
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Polypropylene lid with easy to read alphanumeric labels.
Katalogové číslo: (391-8531)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Polyphenyleneoxide, autoclavable.
Měrná jednotka: 1 * 15 KS
Katalogové číslo: (479-1231)
Dodavatel: Brand
Popis: PP, modrý.
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Katalogové číslo: (RATI5300100)
Dodavatel: RATIOLAB
Popis: The cryotubes with self standing base are automatically locked in the workstation and can easily be screwed and unscrewed with one hand.
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: DELTALAB
Popis: These cryovials storage boxes are made of extra strong polycarbonate, designed to be used at temperatures between −190 and 121 °C. Transparent covers ...
Katalogové číslo: (KOEH2-1642)
Dodavatel: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis: PP rack, square, easy to mount. For 1,5/2,0 ml mircrocentrifuge tubes and cryogenic vials.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom