Tisk…
Hledali jste: Stojánky na kyvety
9  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Accessory for spectrophotometers, Cuvette, VWR®
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Racks, made of PP, translucent. Hold fragile spectralphotometer cuvettes in complete safety.
Katalogové číslo: (705-0329)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Cell holder for UV/Vis spectrophotometer, Cuvette
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HELL3001.10)
Dodavatel: HELLMA
Popis: Polypropylene.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (634-8290)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (634-8100)
Dodavatel: Brand
Popis: PP.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (634-8580)
Dodavatel: KARTELL
Popis: PE.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BELAF185150000)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HACHLYW915)
Dodavatel: Hach
Popis: Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom