Tisk…
Stojany pro mikrozkumavky, plovoucí
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0226EA 919 CZK
211-0226 211-0224 211-0223
Stojany pro mikrozkumavky, plovoucí
Stojany Tube Racks
PP.
  • odstranitelné podstavce umožňují snazší a rychlejší vyjmutí zkumavek
  • také vhodné pro kryogenní nádoby až do objemu 2 ml
  • stabilní, dobrá chemická odolnost
Pro uchování reakčních nádob o objemu od 0,5 ml do 2 ml při konstantní teplotě ve vodní lázni. Stojany zůstávají na hladině, i když jsou naplněny. Zkumavky jsou ve stojanu pevně uchyceny a nemají tendenci ze stojanu vyplouvat. Stojany jsou opatřeny držadly pro snazší vyjmutí stojanu z vodní lázně a pro přenos. Nejsou autoklávovatelné.