Tisk…
Hledali jste: Stojany na barviva
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Staining rack, Plexiglas®, in the form of an extendable bridge, that can be fixed in the horizontal or at an inclined position. Suitable for trays or ...
Katalogové číslo: (HECH41240010)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1 to 12 and field for inscriptions.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: These staining racks are made of hardwood and have amber or clear glass pipette bottles.
Katalogové číslo: (631-0340)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Stainless steel
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Racks that can be simply be added to a plain glass dish 220×150 mm.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Staining racks, made of Plexiglas®, with staining glass jars.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Soda-lime glass and stainless steel.
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Staining baskets and racks, made of stainless steel. Designed for 76×26 mm slides.
Katalogové číslo: (631-9520)
Dodavatel: KARTELL
Popis: PP.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Stainless steel staining racks for microscope slides with and without dividers.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Staining stands made of hardwood with staining glass jars.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom