Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (219)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Stojany na zkumavky
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/54/18945354.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"97"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Nylon, vyztužený skelným vláknem
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP, vyztužený, barevný, s popisky
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP, barevný
Měrná jednotka:  1 * 5 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This multi-purpose test tube rack is designed with the flexibility to hold 20×5 ml and 20×15 ml tubes or to hold 40×5 ml or 40×15 ml tubes.
Katalogové číslo: (211-0380)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 97
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Další