Tisk…
Stojany na zkumavky, No-Wire™
Dodavatel: Bel-Art
SCIENCEWARE®
212-6580EA 1460 CZK
212-6580 212-6582 212-6581 212-6584 212-6583 212-6586 212-6585 212-6587 212-0579 212-0584 212-0583 212-0582 212-0581 212-0580 212-0092
Stojany na zkumavky, No-Wire™
Stojany Tube Racks
PP, coloured.
  • velice užitečné při používání i mimo vodní lázně
  • lze sterilizovat parou při 121 °C
Ekonomická alternativa k drátěným stojanům. Díky speciální směsi materiálů mohou být tyto stojany vloženy do vodní lázně bez zvýšení zatížení a lze je také využívat pro třepací vodní lázně. Alfanumerické označení polohy pro lepší identifikaci vzorků s možností přidat štítek na boční stěnu. Mohou být stohovány a tak šetřit místo.